Learn More
3,3'-Dimethyldiphenylamine, 98%
Codice prodotto. 11470387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11470387 5 g 5g
11460387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11470387 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21765.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 626-13-1 | C14H15N | 197.281 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 626-13-1
Formula molecolare C14H15N
Molecular Weight (g/mol) 197.281
Numero MDL MFCD00059315
InChI Key CWVPIIWMONJVGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo di-m-tolylamine, 3,3'-dimethyldiphenylamine, m,m'-ditolylamine, dim-tolylamine, bis 3-methylphenyl amine, 3-methyl-n-3-methylphenyl aniline, benzenamine, 3-methyl-n-3-methylphenyl, di-m-tolyl-amine, 3,3'-ditolylamine, pubchem8963
PubChem CID 7016139
IUPAC Name 3-methyl-N-(3-methylphenyl)aniline
SMILES CC1=CC(=CC=C1)NC2=CC=CC(=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Dimethyldiphenylamine
Densità 1.04
Punti di ebollizione 200°C (24 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.6225
Quantità 5 g
Peso formulazione 197.28
Percent Purity 98%