Learn More
3,3-Dimethylglutaric anhydride, 97%
Codice prodotto. 11410868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410868 5 g 5g
11420868 25 g 25g
11430868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410868 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25286.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4160-82-1 | C7H10O3 | 142.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4160-82-1
Formula molecolare C7H10O3
Molecular Weight (g/mol) 142.154
Numero MDL MFCD00006684
InChI Key HIJQFTSZBHDYKW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylglutaric anhydride, 2h-pyran-2,6 3h-dione, dihydro-4,4-dimethyl, 4,4-dimethyldihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, glutaric anhydride, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutaricanhydride, glutaric anhydride, beta,beta-dimethyl, acmc-1adve, dihydro-4,4-dimethyl-2h-pyran-2,6 3h-dione, 3,3-dimethyladipic anhydride, 3,3 dimethylglutaric anhydride
PubChem CID 77813
IUPAC Name 4,4-dimethyloxane-2,6-dione
SMILES CC1(CC(=O)OC(=O)C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylglutaric anhydride
Punto di fusione 122°C to 126°C
Punti di ebollizione 181°C (25 mmHg)
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 142.15
Percent Purity 97%