Learn More
3,3-Dimethylpentane, 99%
Codice prodotto. 10279393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10279393 25 g 25g
10275910 1 g 1g
10153680 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10279393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152660250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 562-49-2 | C7H16 | 100.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 562-49-2
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.2
Numero MDL MFCD00009322
InChI Key AEXMKKGTQYQZCS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11229
IUPAC Name 3,3-dimethylpentane
SMILES CCC(C)(C)CC
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethylpentane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -135°C
Colore Colorless
Densità 0.6900g/mL
Punti di ebollizione 86°C
Punto d'infiammabilità -6°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5C(CH3)2C2H5
Indice di rifrazione 1.3900 to 1.392
Quantità 25 g
Beilstein 01,158
Gravità specifica 0.69
Sinonimo pentane, 3,3-dimethyl, pentane,3,3-dimethyl, unii-r1rh0vbd2l, r1rh0vbd2l, 3,3,-dimethylpentane, acmc-1b14l, dsstox_cid_29275, dsstox_rid_83394, dsstox_gsid_49319, 3,3-dimethylpentane
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,miscible with acetone
Peso formulazione 100.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethylpentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P331-NON provocare il vomito.