Learn More
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10230100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10230100 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10230100 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00227DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethylpiperidine hydrochloride
CAS 27832-58-2
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H16ClN
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3-dimethylpiperidine hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine hcl, 3,3-dimethylpiperidine, chloride, piperidine, 3,3-dimethyl-, hydrochloride, 3,3-dimethylpiperidine-hydrogen chloride 1/1
InChI Key BXFKQBZPFQBCCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1(CCCNC1)C.Cl
IUPAC Name 3,3-dimethylpiperidine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 149.662
PubChem CID 18686627
Peso formulazione 149.66
Percent Purity 95%