Learn More
3,3'-Dinitrobenzophenone, 96%
Codice prodotto. 15483227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15483227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15483227 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21153.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21222-05-9 | C13H8N2O5 | 272.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Dinitrobenzophenone
CAS 21222-05-9
Punto di fusione 153°C to 155°C
Formula molecolare C13H8N2O5
Numero MDL MFCD00039740
Quantità 5 g
Beilstein 1888002
Sinonimo 3,3'-dinitrobenzophenone, bis 3-nitrophenyl methanone, methanone, bis 3-nitrophenyl, methanone, bis 3-nitrophenyl-9ci, di3-nitrophenyl ketone, 3,3-dinitrobenzophenone, 3,3/'-dinitrobenzophenone, acmc-1cp75, bis 3-nitrophenyl methanone #, methanone,bis 3-nitrophenyl
InChI Key BSDKBWGNIJMCID-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(=CC=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name bis(3-nitrophenyl)methanone
Molecular Weight (g/mol) 272.22
PubChem CID 96690
Peso formulazione 272.22
Percent Purity 96%