Specifica
| Materiale o nome chimico | 3, 3-Diphenylpropionic acid |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 150°C to 155°C |
| Colore | White to Yellow |
| Punto d'infiammabilità | 113°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |