Learn More
3,3-Diphenylpropionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30380581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380581 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380581 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD491725100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 3,3-Diphenylpropionic Acid
CAS 606-83-7
Formula molecolare C15H14O2
Quantità 100 g
Sinonimo β-Phenylbenzenepropanoic Acid, Diphenylpropionic Acid, NSC 631492, NSC 6797, β-Phenylbenzenepropanoic Acid
InChI Formula InChI=1S/C15H14O2/c16-15(17)11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2,(H,16,17)
SMILES OC(=O)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Peso formulazione 226.0994