Learn More
3,3-Diphenylpropionitrile, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 16647062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16647062 25 g 25g
16637062 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16647062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 466080250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2286-54-6
Numero MDL MFCD00129747
InChI Key INERKLNEVAZSCI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name 3,3-diphenylpropanenitrile
SMILES N#CCC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Vettore alfa DIPHENYLPROPIONITRILE 010
Materiale o nome chimico 3,3-Diphenylpropionitrile
Punto di fusione 86°C to 89°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio glass bottle
Formula molecolare C15H13N
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità soluble in hot methanol
Molecular Weight (g/mol) 207.28
Peso formulazione 207.27
Forma fisica Crystalline Powder