Learn More
3,3-Diphenylpropylamine, 97%
Codice prodotto. 11440028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11440028 100 g 100g
11430028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11440028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22953.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5586-73-2 | C15H17N | 211.308 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5586-73-2
Formula molecolare C15H17N
Molecular Weight (g/mol) 211.308
Numero MDL MFCD00008202
InChI Key KISZTEOELCMZPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-diphenylpropylamine, benzenepropanamine, .gamma.-phenyl, 3-3-diphenylpropylamine, 3,3-diphenylpropan-1-amin, acmc-209lpx, 3.3-diphenylpropylamine, 3,3 diphenylpropylamine, 3,3-diphenyl propylamine, 3,3-diphenyl-propylamine, 3,3-diphenylpropylamine e
PubChem CID 79698
IUPAC Name 3,3-diphenylpropan-1-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCN)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Diphenylpropylamine
Punto di fusione 24°C to 29°C
Punti di ebollizione 166°C (2 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.583
Quantità 100 g
Beilstein 1958595
Peso formulazione 211.31
Percent Purity 97%