Learn More
3,3-Diphenylpropylamine, TRC
Codice prodotto. 30012136
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012136 10 g 10g
30137254 100 g 100g
30138400 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012136 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD49197510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5586-73-2
Formula molecolare C15 H17 N
Molecular Weight (g/mol) 211.3
Sinonimo 1-Amino-3,3-diphenylpropane, 3,3-Diphenyl-1-propanamine, 3,3-Diphenyl-1-propylamine, Diphenylpropylamine, IEM 2011, NSC 137832, γ-Phenylbenzenepropanamine;
IUPAC Name 3,3-diphenylpropan-1-amine
SMILES NCCC(c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Diphenylpropylamine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2
Peso formulazione 211.1361