Learn More
3,3-Diphenylpropylamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Diphenylpropylamine |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H17N/c16-12-11-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12,16H2 |
| Peso formulazione | 211.1361 |