Learn More
3,3'-Dithiodipropionic acid, 98%
Codice prodotto. 10716191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10716191 50 g Bottiglia in vetro 50g
10726191 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10716191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 148900500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1119-62-6 | C6H10O4S2 | 210.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1119-62-6
Formula molecolare C6H10O4S2
Molecular Weight (g/mol) 210.26
Numero MDL MFCD00002780
InChI Key YCLSOMLVSHPPFV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-dithiodipropionic acid, dithiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-dithiobis, 3,3-dithiodipropionic acid, 3,3'-dithiobis dipropionic acid, unii-42op5b2ni6, 3,3'-dithiobispropionic acid, propionic acid, 3,3'-dithiodi, 3,3'-disulfanediyldipropanoic acid, 3-2-carboxyethyl disulfanyl propanoic acid
PubChem CID 95116
IUPAC Name 3-(2-carboxyethyldisulfanyl)propanoic acid
SMILES C(CSSCCC(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3'-Dithiodipropionic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 98
Punto di fusione 155°C to 158°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare S2(CH2CH2CO2H)2
Quantità 50 g
Beilstein 03, IV, 736
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,benzene
Peso formulazione 210.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3'-Dithiodipropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.