Spécification
| Materiale o nome chimico | 3, 3'-Dithiodipropionic acid |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 98 |
| Punto di fusione | 155°C to 158°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | S2(CH2CH2CO2H)2 |
| Quantità | 250 g |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- 3,3'-Dithiodipropionic acid
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.