Learn More
3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30407853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407853 10 mg 10mg
30392935 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30407853 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF59793510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Fluorobenzyl)-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]benzaldehyde
CAS 1000370-24-0
Formula molecolare C21 H16 F2 O2
Quantità 10 mg
Sinonimo 4-[(3-Fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C21H16F2O2/c22-19-5-1-3-15(11-19)9-18-10-16(13-24)7-8-21(18)25-14-17-4-2-6-20(23)12-17/h1-8,10-13H,9,14H2
SMILES Fc1cccc(COc2ccc(C=O)cc2Cc3cccc(F)c3)c1
IUPAC Name 4-[(3-fluorophenyl)methoxy]-3-[(3-fluorophenyl)methyl]benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 338.347
Peso formulazione 338.112