Learn More
3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11394524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394524 5 g 5g
11304534 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11394524 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01279.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
Solubility
Soluble in chloroform and methanol.
Notes
Incompatible with bases, oxidizing agents and reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 621-54-5
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00016554
InChI Key QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxy
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
IUPAC Name 3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 110°C to 114°C
Quantità 5 g
Beilstein 1947445
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform and methanol.
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(m-Hydroxyphenyl)propionic acid