Learn More
3,3'-Iminodipropionitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3'-Iminodipropionitrile |
| CAS | 111-94-4 |
| Formula molecolare | C6H9N3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 3,3'-Iminobis(propionitrile), BBCE, Bis(2-cyanoethyl)amine, Bis(beta-cyanoethyl)amine, Di(2-cyanoethyl)amine, 2-cyano-N-(2-cyanoethyl)-ethanamine, DPN, Iminobis(propionitrile), N,N-Bis(2-cyanoethyl)amine, NSC 7770, beta,beta'-Iminodipropionitrile |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H9N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h9H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | N#CCCNCCC#N |
| IUPAC Name | 3-(2-cyanoethylamino)propanenitrile |
| Molecular Weight (g/mol) | 123.16 |
| Peso formulazione | 123.0796 |