Learn More
3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid, 99%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(3-Methoxyphenyl)propionic acid |
| Punto di fusione | 43.0°C to 46.5°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 180.21 |
| Percent Purity | 99% |