Learn More
3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10797665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10797665 1 g Amber Glass Bottle 1g
10225934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10797665 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49504DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 273727-50-7
Formula molecolare C10H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 188.19
Numero MDL MFCD09817468
InChI Key YUNJEYQSCYYAEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, 3-3-methyl-1,2,4 oxadiazol-5-yl-benzaldehyde
PubChem CID 18545510
IUPAC Name 3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
SMILES CC1=NOC(=N1)C1=CC(C=O)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.19
Percent Purity 97%