Learn More
[3-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10117283
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10117283 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10021054 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10117283 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49509CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 916766-84-2
Formula molecolare C10H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.202
Numero MDL MFCD09817471
InChI Key ZBIYTANHMLGZFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzyl alcohol, 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl
PubChem CID 24229498
IUPAC Name [3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(3-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 97%