Learn More
3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10232452
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10232452 1 g Amber Glass Bottle 1g
10292492 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10232452 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01815DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 53882-81-8
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD00067922
InChI Key IVLKDYOTZMFMLO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methylbenzoylacetonitrile, 3-3-methylphenyl-3-oxopropanenitrile, 3-toluoylacetonitrile, m-toluoylacetonitrile, 3-oxo-3-m-tolyl propanenitrile, 3-oxo-3-m-tolylpropanenitrile, pubchem12073, maybridge1_004502, acmc-1alb6, 3-m-tolyl-3-oxo-propanenitrile
PubChem CID 143105
IUPAC Name 3-(3-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)CC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CH3C6H4C(O)CH2CN
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%