Learn More
3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15465227
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
2g
500mg
Codice prodotto. 15465227
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32498.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59843-77-5
Formula molecolare C9H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 189.17
Numero MDL MFCD00106146
InChI Key RUWXJVIBNZSEQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl pyrazole, 3-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl-1h-pyrazole, 5-3-nitrophenyl pyrazole, 5-3-nitro-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-nitrophenyl-2h-pyrazole, 3-nitro phenylpyrazole, pubchem22739
PubChem CID 2737070
IUPAC Name 5-(3-nitrophenyl)-1H-pyrazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC=NN1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 126°C to 128°C
Quantità 500 mg
Peso formulazione 189.18
Percent Purity 97%