Learn More
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11429680
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 11429680
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50939.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 902836-93-5
Formula molecolare C12H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 202.257
Numero MDL MFCD08061079
InChI Key OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
IUPAC Name 3-piperidin-3-yloxybenzonitrile
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
Quantità 1 g
Peso formulazione 202.26
Percent Purity 99%