Learn More
3-(3-Pyridyl)propionic acid, 97%
Codice prodotto. 11348885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348885 25 g 25g
11338885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348885 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14007.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3724-19-4 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3724-19-4
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.165
Numero MDL MFCD00274197
InChI Key WDGXIUUWINKTGP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-pyridyl propionic acid, 3-pyridinepropionic acid, 3-pyridinepropanoic acid, 3-pyridin-3-yl propanoic acid, 3-3-pyridyl propionicacid, pyridine-3-propionic acid, 3-3-pyridyl propanoic acid, 3-pyridin-3-yl propionic acid, pubchem8701, maybridge4_001332
PubChem CID 259624
IUPAC Name 3-pyridin-3-ylpropanoic acid
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Pyridyl)propionic acid
Punto di fusione 156°C to 159°C
Quantità 25 g
Beilstein 122232
Peso formulazione 151.17
Percent Purity 97%