Learn More
3,3'-Tolidine, TRC
Codice prodotto. 30450832
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450832 50 g 50g
30453564 25 g -
30455279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30450832 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT53533050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-93-7
Formula molecolare C14 H16 N2
Molecular Weight (g/mol) 212.29
Sinonimo Benzidine, 3,3'-dimethyl- (8CI), 3,3'-Dimethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-biphenyldiamine, 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3'-Dimethylbenzidine, 3,3'-Tolidine, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl, 4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl, 4'-Amino-3,3'-dimethyl[1,1'-biphenyl]-4-ylamine, C.I. 37230, C.I. Azoic Diazo Component 113, Fast Dark Blue Base R, o,o'-Tolidine, o-Tolidine
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methylphenyl)-2-methylaniline
SMILES Cc1cc(ccc1N)c2ccc(N)c(C)c2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Dimethylbenzidine
Quantità 50 g
InChI Formula InChI=1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Peso formulazione 212.1313