Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine, TRC
Codice prodotto. 30450517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30450517 250 mg -
30449858 50 mg -
30453189 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30450517 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT790993250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104774-87-0
Formula molecolare C10H12NF3
Molecular Weight (g/mol) 203.2
IUPAC Name 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
SMILES NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Peso formulazione 203.0922