Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid, Mikromol™
Descrizione
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid |
| CAS | 585-50-2 |
| Nomi componenti o analita | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H9 F3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid |
| Vedi altri risultati |