Learn More
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol, Mikromol™
Descrizione
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| CAS | 78573-45-2 |
| Nomi componenti o analita | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H11 F3 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| SMILES | OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol |
| Vedi altri risultati |