Learn More
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]-1,2-propanediol, TRC
Codice prodotto. 30137291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137291 250 mg 250mg
30004706 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM226140250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62572-90-1
Formula molecolare C12 H18 O4
Molecular Weight (g/mol) 226.27
Sinonimo (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
IUPAC Name 3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Peso formulazione 226.1205