Learn More
3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| CAS | 62572-90-1 |
| Nomi componenti o analita | 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H18 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1 |
| Vedi altri risultati |