Learn More
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30368447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368447 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30368447 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC379495500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Formula molecolare C17H29Cl3N2O
Quantità 500 mg
Sinonimo Trazodone Impurity G
InChI Formula InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
SMILES CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC Name 1-(3-chlorophenyl)-4-(3-isobutoxypropyl)piperazine dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 383.78
Peso formulazione 382.13