Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11935851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11935851 25 g 25g
10643383 1 g 1g
10272662 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11935851 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367590250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 210907-84-9 | C12H18BNO2 | 219.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 210907-84-9
Formula molecolare C12H18BNO2
Molecular Weight (g/mol) 219.09
Numero MDL MFCD03453668
InChI Key YMXIIVIQLHYKOT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminophenylboronic acid pinacol ester, benzenamine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-aminophenylboronic acid, pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-aminobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-aminophenylboronic acid, pinacol cyclic ester, 3-aminophenylboronicacidpinacolester, apbe, amtb060
PubChem CID 2734655
IUPAC Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(N)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 94.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Peso formulazione 219.09
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.