Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10292612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10292612 5 g Bottiglia in vetro 5g
10591102 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10292612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367570050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 269409-73-6 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 269409-73-6
Formula molecolare C13H17BO4
Molecular Weight (g/mol) 248.09
Numero MDL MFCD03411930
InChI Key OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 206.0°C to 211.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Peso formulazione 248.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.