Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591102 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantità Imballaggio Conditionnement
10591102 1 g Bottiglia in vetro 1g
10292612 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10591102 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367570010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 269409-73-6 | Molecular Formula: C13H17BO4 | Molecular Weight: 248.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 269409-73-6
Formula molecolare C13H17BO4
Molecular Weight (g/mol) 248.09
Numero MDL MFCD03411930
InChI Key OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spécification
Materiale o nome chimico 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 206.0°C to 211.0°C
Colore Beige to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water.
Peso formulazione 248.09
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attenzione
Catégorie de danger
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.