Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 367600050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 329214-79-1 Peso : 0.06000kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10212812
  • 162.00€ / 5g
Spedizione stimata
15-03-2021
Identificatori chimici
329214-79-1
205.06
XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
2734656
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CC=C2
C11H16BNO2
MFCD03084758
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Specifica
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Glass bottle
103°C to 108°C
329214-79-1
100.0
C11H16BNO2
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
2734656
Crystalline Powder
Authentic
White
5g
96.0
96% min. (GC)
MFCD03084758
Solubility in water: insoluble
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=CC=C2
205.06
205.06
97%
Videos
SDS Documenti