Learn More
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 10764943 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764943 1 g Bottiglia in vetro 1g
10212812 5 g Bottiglia in vetro 5g
10358843 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10764943 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 367600010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 329214-79-1 | C11H16BNO2 | 205.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329214-79-1
Formula molecolare C11H16BNO2
Molecular Weight (g/mol) 205.06
Numero MDL MFCD03084758
InChI Key XEMDFESAXKSEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 3-pyridineboronic acid pinacol ester, pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-pyridylboronic acid pinacol ester, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-3-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-pyridine, pyridine, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine
PubChem CID 2734656
IUPAC Name 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 103°C to 108°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 205.06
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder