Learn More
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 15456897
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456897 10 g 10g
15446897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456897 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33997.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68981-86-2
Formula molecolare C10H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 176.219
Numero MDL MFCD01313220
InChI Key XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
PubChem CID 2736129
IUPAC Name 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-5H-1,3-oxazole
SMILES CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Punto di fusione 25°C to 27°C
Quantità 10 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 176.22
Percent Purity 97%