Learn More
3,4,5,6-Tetra-O-acetyl myo-Inositol-1,2-thiocarbonate, TRC
Codice prodotto. 30426240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30426240 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30426240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT28298050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5,6-Tetra-O-acetyl-myo-inositol-1,2-thiocarbonate
CAS 25348-62-3
Formula molecolare C15H18O10S
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H18O10S/c1-5(16)20-9-10(21-6(2)17)12(23-8(4)19)14-13(24-15(26)25-14)11(9)22-7(3)18/h9-14H,1-4H3/t9-,10-,11+,12+,13-,14+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=S)O[C@@H]2[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC Name [(3aS,4R,5S,6S,7R,7aR)-5,6,7-triacetyloxy-2-sulfanylidene-3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-1,3-benzodioxol-4-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 390.36
Peso formulazione 390.0621