Learn More
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone, 97%
Codice prodotto. 11379035
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11379035 100 mg 100mg
11369035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11379035 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14186.MC
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 491-70-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone is used as an apoptosis inducer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone is used as an apoptosis inducer.
Solubility
Soluble in aqueous alkaline solutions (1.4 mg/ml), ethanol (∼5 mg/ml), dimethyl sulfoxide (7 mg/ml), 1eq. Sodium hydroxide (5 mM), dimethylformamide (∼20 mg/ml), water (1 mg/ml) at 25°C and methanol.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature is 2 - 8°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 491-70-3
Formula molecolare C15H10O6
Molecular Weight (g/mol) 286.239
Numero MDL MFCD00017309
InChI Key IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
PubChem CID 5280445
ChEBI CHEBI:15864
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Punto di fusione >300°C
Quantità 100 mg
Beilstein 292084
Indice di Merck 14,5614
Informazioni di solubilità Soluble in aqueous alkaline solutions (1.4mg/ml),ethanol (∽5mg/ml),dimethyl sulfoxide (7mg/ml),1eq. Sodium hydroxide (5 mM),dimethylformamide (∽20mg/ml),water (1mg/ml) at 25°C and methanol.
Peso formulazione 286.24
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone