Learn More
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridine (Myosmine), Mikromol™
Descrizione
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridine (Myosmine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Myosmine |
| CAS | 532-12-7 |
| Nomi componenti o analita | Myosmine |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H10 N2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2 |
| SMILES | C1CN=C(C1)c2cccnc2 |
| IUPAC Name | 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridine |
| Vedi altri risultati |