Learn More
3-(4,5-Diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10742133
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10742133 1 g 1g
10703377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10742133 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SS00042DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 21256-18-8
Formula molecolare C18H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 293.32
Numero MDL MFCD00215977
InChI Key OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
IUPAC Name 3-(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 7023
Peso formulazione 293.32
Percent Purity 97%