Learn More
3,4,5-Trichlorocatechol, TRC
Codice prodotto. 30456915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456915 500 mg 500mg
30452056 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30456915 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT773925500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56961-20-7
Formula molecolare C6 H3 Cl3 O2
Molecular Weight (g/mol) 213.45
Sinonimo 1,2-Benzenediol, 3,4,5-trichloro-, 3,4,5-Trichloro-1,2-benzenediol, 3,4,5-Trichloro-2-hydroxyphenol, 3,4,5-Trichlorocatechol, 3,4,5-Trichloropyrocatechol
IUPAC Name 3,4,5-trichlorobenzene-1,2-diol
SMILES Oc1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trichlorocatechol
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(10)6(11)5(9)4(2)8/h1,10-11H
Peso formulazione 211.9199