Learn More
3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 862248-93-9 |
| Formula molecolare | C6H4BO2Cl3 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H |
| SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)B(O)O |
| IUPAC Name | (3,4,5-Trichlorophenyl)boronic Acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.26 |
| Peso formulazione | 223.94 |