Learn More
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11334066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11334066 250 mg 250mg
11314066 1 g 1g
11324066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11334066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19188.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 177787-26-7
Formula molecolare C7H2ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 194.537
Numero MDL MFCD00083526
InChI Key YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2777023
IUPAC Name 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Indice di rifrazione 1.4898
Quantità 250 mg
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 194.54
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..