Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30456420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30456420 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30456420 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795015100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 13677-79-7
Formula molecolare C7 H6 O4
Quantità 100 mg
Sinonimo Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692
InChI Formula InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H
SMILES Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 154.12
Peso formulazione 154.0266