Learn More
3,4,5-Trihydroxybenzamide, 98%
Codice prodotto. 11419047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419047 25 g 25g
11409047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20620.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 618-73-5 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 618-73-5
Formula molecolare C7H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 169.14
Numero MDL MFCD00014800
InChI Key RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo gallamide, benzamide, 3,4,5-trihydroxy, gallamid, gallic acid amide, benzamide,4,5-trihydroxy, acmc-1b99c, 3,4,5-trihydroxy benzamide, benzamide,3,4,5-trihydroxy, 3,4,5-tris oxidanyl benzamide, 3,4,5-trihydroxybenzamide
PubChem CID 69256
IUPAC Name 3,4,5-trihydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trihydroxybenzamide
Punto di fusione ∼240°C (decomposition)
Quantità 25 g
Beilstein 2644549
Peso formulazione 169.14
Percent Purity 98%