Learn More
3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30450670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450670 500 mg 500mg
30454454 100 mg 100mg
30457184 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30450670 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT896773500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6093-59-0
Formula molecolare C9H8O5
Molecular Weight (g/mol) 196.16
Sinonimo NSC 153688, 3-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-2-propenoic Acid
IUPAC Name (E)-3-(3,4,5-trihydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
SMILES OC(=O)\C=C\c1cc(O)c(O)c(O)c1
Spécification
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h1-4,10-11,14H,(H,12,13)/b2-1+
Peso formulazione 196.0372
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.