Learn More
3,4,5-Trimethoxyaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10225240
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
24313-88-0
C9H13NO3
183.21
MFCD00008393
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
32285
3,4,5-trimethoxyaniline
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
24313-88-0
C9H13NO3
183.21
MFCD00008393
XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
32285
3,4,5-trimethoxyaniline
COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Colore Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3O)3C6H2NH2
Quantità 25 g
Beilstein 13, 826
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxyaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.