Learn More
3,4,5-Trimethoxyaniline, 97%
Codice prodotto. 10316690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantità Imballaggio Pakningsstørrelse
10316690 10 g Bottiglia in vetro 10g
10225240 25 g Bottiglia in vetro 25g
10135833 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10316690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 139900100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24313-88-0
Formula molecolare C9H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 183.21
Numero MDL MFCD00008393
InChI Key XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Tekniske data
Materiale o nome chimico 3, 4, 5-Trimethoxyaniline
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 110.0°C to 113.0°C
Colore Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3O)3C6H2NH2
Quantità 10 g
Beilstein 13, 826
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 183.21
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trimethoxyaniline
Signalord
  • Attenzione
Farekategori
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faresætning
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sikkerhedssætning
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.