Learn More
3,4,5-Trimethoxyaniline, 98+%
Codice prodotto. 11371347
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11371347 5 g 5g
11381347 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11371347 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01619.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24313-88-0
Formula molecolare C9H13NO3
Molecular Weight (g/mol) 183.207
Numero MDL MFCD00008393
InChI Key XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxyaniline
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxyaniline
Punto di fusione 110°C to 113°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 642919
Peso formulazione 183.21
Percent Purity ≥98%