Learn More
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11477287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11477287 25 g 25g
11487287 100 g 100g
11497287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11477287 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15038.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde is used in the synthesis of trimethoprim and psychedelic phenethylamines. Also it can also be used in the production of plastic additives.
Solubility
Soluble in water (1.49 mg/L at 25°C), alcohol, toluene, acetone, and methanol.
Notes
Air Sensitive, store away from air. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 86-81-7
Formula molecolare C10H12O4
Molecular Weight (g/mol) 196.202
Numero MDL MFCD00003364
InChI Key OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC Name 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Punto di fusione 73°C to 77°C
Punti di ebollizione 163°C to 165°C (10 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 395163
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Informazioni di solubilità Soluble in water (1.49mg/L at 25°C),alcohol,toluene,acetone,and methanol.
Peso formulazione 196.2
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde